Få mere at vide
Methylravsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407468 25 g 25g
15417468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60967.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-21-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Methylravsyre bruges som flusmiddel og et vigtigt farvestofmellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i medicin og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylravsyre anvendes som flusmiddel og et vigtigt farvestofmellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i medicin og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-21-5
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00002659
InChI nøgle WXUAQHNMJWJLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylsuccinic acid, methylsuccinic acid, pyrotartaric acid, butanedioic acid, methyl, methyl succinic acid, 1,2-propanedicarboxylic acid, succinic acid, methyl, 2-methyl-butanedioic acid, butanedioic acid, 2-methyl, ccris 6068
PubChem CID 10349
IUPAC navn 2-methylbutandisyre
SMIL CC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsuccinic acid
Smeltepunkt 110°C to 115°C
Lineær formel HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 1722946
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 132.11
Procent renhed 99%