Få mere at vide
Methylstenbolone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylstenbolone |
| CAS | 6176-38-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methylstenbolone |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2,17-dimethyl-, (5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-2,17-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), NSC 74234 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h12,14-17,23H,5-11H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC1=C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](C)(O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O |
| Vis mere |