Få mere at vide
Methylstenbolone, LoGiCal
Artikelnummer. 30460900
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30460900 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30460900 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3333.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylstenbolone
CAS 6176-38-1
Analyt- eller komponentnavne Methylstenbolone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H32 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-2,17-dimethyl-, (5α,17β)-, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-2,17-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), NSC 74234
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h12,14-17,23H,5-11H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC1=C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](C)(O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13,17-tetramethyl-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-4H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Mængde 2 mg
Formel vægt 316.2402 g/mol