Få mere at vide
Methylpropylnitrosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylpropylnitrosamine |
| CAS | 924-46-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C4 H10 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), Propylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI, 7CI, 8CI), Methylpropylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosopropylamine, N-Nitroso-N-methyl-1-propanamine, N-Nitroso-N-methylpropylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-4-6(2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCN(C)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-propyl-nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.14 |
| Vis mere |