Få mere at vide
Methylpropyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995911 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 11995911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432880250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylpropyldichlorosilane
CAS 4518-94-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 125,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H10Cl2Si
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.03
Synonym methylpropyldichlorosilane, silane, dichloromethylpropyl, dichloromethylpropylsilane, n-propylmethyldichlorosilane, dichloro methyl propylsilane, dichloromethylpropyl-silan, n-propyl methyl dichlorosilane, dichloro methyl propyl silane, dichloro methyl propylsilane gc
InChI nøgle GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC[Si](C)(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor-methyl-propylsilan
Molekylvægt (g/mol) 157.12
PubChem CID 78275
Formel vægt 157.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylpropyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.