Få mere at vide
MedChemExpress Methylproamine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 465.59 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 95.32% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (88.06 mM) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188247-01-0 |