Få mere at vide
Methylprednisolon, Mikromol™
Artikelnummer. 18053990
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18053990 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053990 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0190.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylprednisolon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Analyt- eller komponentnavne Methylprednisolone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H30 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), 6α-methylprednisolone, Methylprednisolone Acetate Impurity B, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 374.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 374,2093 g/mol