Få mere at vide
Methylprednisolone Hydrogen Succinate, Mikromol™
Artikelnummer. 18062160
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062160 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062160 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1515.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methylprednisolone Hydrogen Succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylprednisolone Hydrogen Succinate
CAS 2921-57-5
Analyt- eller komponentnavne Methylprednisolone Hydrogen Succinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H34 O8
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Methylprednisolone hydrogen succinate, 6-Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone 21-hemisuccinate, Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone succinate, 4-[(11beta,17-Dihydroxy-6alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid, (6alpha,11beta)-21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(H succinate) (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-succinate (6CI), 6alpha-Methylprednisolone 21-succinate, 6alpha-Methylprednisolone hemisuccinate
InChI formel InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 474.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 474.2254 g/mol