Få mere at vide
Methylprednisolone Hydrogen Succinate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460035
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460035 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460035 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1515.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylprednisolone Hydrogen Succinate
CAS 2921-57-5
Analyt- eller komponentnavne Methylprednisolone Hydrogen Succinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H34 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methylprednisolone hydrogen succinate, 6-Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone 21-hemisuccinate, Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone succinate, 4-[(11beta,17-Dihydroxy-6alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid, (6alpha,11beta)-21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(H succinate) (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-succinate (6CI), 6alpha-Methylprednisolone 21-succinate, 6alpha-Methylprednisolone hemisuccinate
InChI formel InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC navn 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 474.54
Mængde 10 mg
Formel vægt 474.2254 g/mol