Få mere at vide
R&D Systems™ Methylprednisolone
Artikelnummer. 30001617
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001617 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001617 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4819/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.48 DKK
    889.35 DKK / 50mg
    Spare 98.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C22H30O5
Formel vægt 374.47
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 374.48