Få mere at vide
Methylprednisolone 21-Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylprednisolone 21-Propionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-5-21(29)31-13-20(28)25(30)9-7-17-16-10-14(2)18-11-15(26)6-8-23(18,3)22(16)19(27)12-24(17,25)4/h6,8,11,14,16-17,19,22,27,30H,5,7,9-10,12-13H2,1-4H3/t14-,16-,17-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 430.2355 |
| Procent renhed | >95% |