missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methylprednisolone 21-Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylprednisolone 21-Iodide |
| CAS | 85847-53-6 |
| Molekylær formel | C22H29IO4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta)-11,17-Dihydroxy-21-iodo-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17-Dihydroxy-21-iodo-6alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29IO4/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CI)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-iodoacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.37 |
| Formel vægt | 484.1111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?