missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylphloroglucinol, TRC

Artikelnummer. 30481065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481065 1 g
30465887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3267151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88-03-9
Molekylær formel C7 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Synonym 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2,4,6-Trihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Methylphloroglucinol, NSC 112934, NSC 72168, Toluene-2,4,6-triol
IUPAC navn 2-methylbenzene-1,3,5-triol
SMIL Cc1c(O)cc(O)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methylphloroglucinol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3,8-10H,1H3
Formel vægt 140.0473
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.