Få mere at vide
Methylphenidate Carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30354938
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30354938 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30354938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292560100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ritalinic acid HCl
CAS 19395-40-5
Molekylær formel C13H17NO2.HCl
Mængde 100 mg
Synonym Ritalinic cid hydrochloride, Methylphenidate Related Compound A (USP), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 2-Phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride, α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
SMIL Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 255.74
Formel vægt 255.1026