missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylparaoxon (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30179645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179645 1 g
30179182 100 mg
30179593 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3185601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 950-35-6
Molekylær formel C8 H10 N O6 P
Molekylvægt (g/mol) 247.14
Synonym Phosphoric acid, dimethyl p-nitrophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-nitro-, dimethyl phosphate (6CI), 4-Nitrophenyl dimethylphosphate, BAY 11678, Desmethylnitrophos, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphate, Dimethyl paraoxon, Methyl-E 600, Methylparaoxon, Methylparathion oxon, Paraoxon methyl, p-Nitrophenyl dimethyl phosphate
IUPAC navn dimethyl (4-nitrophenyl) phosphate
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paraoxon-methyl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 247.0246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.