Få mere at vide
Methylparaoxon (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30179182
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179182 100 mg
30179593 500 mg
30179645 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM318560100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 950-35-6
Molekylær formel C8 H10 N O6 P
Molekylvægt (g/mol) 247.14
Synonym Phosphoric acid, dimethyl p-nitrophenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-nitro-, dimethyl phosphate (6CI), 4-Nitrophenyl dimethylphosphate, BAY 11678, Desmethylnitrophos, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphate, Dimethyl paraoxon, Methyl-E 600, Methylparaoxon, Methylparathion oxon, Paraoxon methyl, p-Nitrophenyl dimethyl phosphate
IUPAC navn dimethyl (4-nitrophenyl) phosphate
SMIL COP(=O)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraoxon-methyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-13-16(12,14-2)15-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 247.0246