Få mere at vide
Methylparaben natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30007364
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007364 25 g
30008537 100 g
17962875 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33866325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5026-62-0
Molekylær formel C8 H7 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 174.13
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (9CI), Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester, sodium salt (6CI,8CI), Sodium, (p-carboxyphenoxy)-, methyl ester (7CI), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Bonomold OMNa, Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Methyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Methylparaben sodium, Preserval MS, Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenoxide, Sodium 4-carbomethoxyphenolate, Sodium methyl 4-hydroxybenzoate, Sodium methyl p-hydroxybenzoate, Sodium methyl para-hydroxybenzoate, Sodium methylparaben, Sodium nipagin, Sodium p-methoxycarbonylphenolate, Sodium p-methoxycarbonylphenoxide, Solparol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt
IUPAC navn natrium; 4-methoxycarbonylphenolat
SMIL [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Formel vægt 174.0293
Procent renhed >95%