missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyloct-3-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyloct-3-ene |
| CAS | 116595-25-6 |
| Molekylær formel | C9H18 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-octene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7- |
| SMIL | CCCC\C(=C/CC)\C |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.24 |
| Formel vægt | 126.1409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?