Få mere at vide
Methylmercury(II) chloride, standard solution in H{2}O, Methylmercury(II) chloride 1000ppm by AA
Artikelnummer. 11377758
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033553.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 115-09-3 | CH3ClHg | 251.077 g/mol
Methylmercury(II) chloride is used as a precursor for the preparation of methyl mercury acetate. It is used as a specific reagent (electron stain) for sulfhydryl groups in biological materials like protein as well as demonstration in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-09-3
Molekylær formel CH3ClHg
Molekylvægt (g/mol) 251.077
MDL nummer MFCD00013592
InChI nøgle BABMCXWQNSQAOC-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmercury chloride, methylmercuric chloride, caspan, mercury, chloromethyl, methyl mercuric chloride, mercury methyl chloride, chloro methyl mercury, methyl meruric chloride, monomethyl mercury chloride, methylmercury monochloride
PubChem CID 409301
ChEBI CHEBI:28216
IUPAC navn chloro(methyl)mercury
SMIL C[Hg]Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methylmercury(II) chloride
Fysisk form Liquid
Mængde 5 mL
Beilstein 3600218
Opløselighedsinformation Miscible with lipid.
Formel vægt 251.08
Udseende Clear
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato