missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylmalonyl DL-Carnitine Chloride (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30010894
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010894 50 mg
30136570 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31890050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 821794-54-1
Molekylær formel C11H20ClNO6
Molekylvægt (g/mol) 297.73
Synonym 3-Carboxy-2-(2-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride;
IUPAC navn [3-carboxy-2-(2-carboxypropanoyloxy)propyl]-trimethylazanium;chloride
SMIL CC(C(=O)O)C(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methylmalonyl DL-Carnitine Chloride (Mixture of Diastereomers)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO6.ClH/c1-7(10(15)16)11(17)18-8(5-9(13)14)6-12(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H-,13,14,15,16);1H
Formel vægt 297.0979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.