Få mere at vide
Methylmalonsyre, TRC
Artikelnummer. 30007322
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007322 5 g
30003582 1 g
30005693 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3188605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-05-2
Molekylær formel C4 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Synonym Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
IUPAC navn 2-methylpropanedioinsyre
SMIL CC(C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmalonic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 118.0266
Procent renhed >95%