Få mere at vide
Methylmalonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylmalonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| Formel vægt | 118.0266 |
| Procent renhed | >95% |