Få mere at vide
Methylmalonic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450999
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16450999 1 g
1 options
Artikelnummer. 16450999 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103395
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
MedChemExpress Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6O4
Mængde 1 g
Synonym Methylpropanedioic acid Methylmalonate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Formel vægt 118.09
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death