missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methylmalonic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-D3-malonic acid |
| CAS | 42522-59-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H3 H3 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methylmalonic Acid D3, Propanedioic acid','methyl-d3- (9CI), 2-(Methyl-d3)propanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)propanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.11 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?