Få mere at vide
Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Artikelnummer. p-2799224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10434862
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-16-1, 60-29-7
Molekylær formel CH3BrMg
Molekylvægt (g/mol) 119.24
MDL nummer MFCD00000041
InChI nøgle AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
SMIL C[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmagnesium bromide
Farve Farveløs til gul
Navn note 3M Solution in Diethyl Ether
Lineær formel CH3MgBr
Koncentration 2.85 to 3.20M
Tæthed 1.0350g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC navn magnesium; carbanid; bromid
Formel vægt 119.26
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.035
Mængde 100 mL
Flammepunkt −40°C
Fysisk form Opløsning, kan udvikle noget uklarhedsudfældning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether