Få mere at vide
Methylmagnesiumbromid, 3,2M opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10472805
Methylmagnesiumbromid, 3,2M opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 100ml
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10472805
Brand: Thermo Scientific Acros 391121000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-16-1, 96-47-9
Molekylær formel CH3BrMg
Molekylvægt (g/mol) 119.24
MDL nummer MFCD00000041
InChI nøgle AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagentVis mereVis mindre
PubChem CID 6349
SMIL C[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmagnesium bromide
Farve Brun
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel CH3MgBr
Flammepunkt −11°C
IUPAC navn brom(methyl)magnesium
Formel vægt 119.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 34 to 36%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0475263 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2025 Artikelnummer391121000,391128000
PartinummerA0453434 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/07/2025 Artikelnummer391121000,391128000
PartinummerA0438850 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer391121000,391128000
PartinummerA0453434 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer391121000,391128000
PartinummerA0438850 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2024 Artikelnummer391121000,391128000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methylmagnesiumbromid, 3,2M opløsning i 2-MeTHF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals >