Få mere at vide
Methylmagnesiumbromid, 1M opløsning i CPME, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813558 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 12645017
Brand: Thermo Scientific Acros 446001000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-16-1, 5614-37-9
Molekylær formel CH3BrMg
Molekylvægt (g/mol) 119.24
MDL nummer MFCD00000041
InChI nøgle AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
IUPAC navn magnesium; carbanid; bromid
SMIL C[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmagnesium bromide
Mængde 100 mL
Lineær formel CH3MgBr
Flammepunkt −1°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 119.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in CPME
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.