Learn More
Methylmagnesium bromide, 1.4M solution in Toluene/THF, AcroSeal™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methylmagnesium bromide |
| Farve | Brown to Tan or Yellow |
| Navn note | 1.4M Solution in Toluene/THF |
| Lineær formel | CH3MgBr |
| Koncentration | 1.20 to 1.55M |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: vigorous reaction. |
| Formel vægt | 119.24 |
| Emballage | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methylmagnesium bromide, 1.4M solution in toluene/THF
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.