Få mere at vide
Methyllycaconitine citrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Methyllycaconitine citrate is a specific antagonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyllycaconitine citrate |
| CAS | 351344-10-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H58N2O17 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | MLA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (142.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CO[C@@H]1C(C(N(CC)C2)C3(O)[C@H]4OC)([C@@](C[C@@]5([H])[C@@H]6OC)([H])[C@@]6([H])[C@@]3(C[C@@H]5OC)O)[C@@]4([H])[C@@]2(COC(C7=C(N(C8=O)C(C[C@@H]8C)=O)C=CC=C7)=O)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 874.92 |
| Vis mere |