Få mere at vide
Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with LiBr, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyllithium |
| Farve | Colorless through Yellow |
| Fysisk form | Solution |
| Mængde | 100 mL |
| Lineær formel | CH3Li |
| Flammepunkt | −28°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: vigorous reaction |
| Formel vægt | 21.98 |
| Procent renhed | 9.0 to 11.0% (LiBr), 6.0 to 7.0% (LiCH3) |
| Emballage | AcroSeal™ Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with lithiumbromide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide (LiBr), Lithium, methyl-, Ethyl ether