Få mere at vide
Methyllithium, 1,6M sol. i diethylether (± 5 % vægt/volumen), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyllithium |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | Lavklorid, 1,6 M opløsning i diethylether (+/- 5% w/v) |
| Lineær formel | CH3Li |
| Fieser | 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219 |
| Tæthed | 0.7000g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: reagerer. |
| IUPAC navn | lithium;carbanid |
| Formel vægt | 21.96 |
| Procent renhed | 4,5 til 5,5 % (som MeLi) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyllithium, 1.6 M solution in diethyl ether
- Fare
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium, methyl-, Ethyl ether