Få mere at vide
Methyllithium, 1,6M sol. i diethylether (± 5 % vægt/volumen), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386212 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10409690 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10386212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188758000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3238.85 DKK
    2914.65 DKK / 800ml
    Spare 324.20 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Molekylær formel CH3Li
Molekylvægt (g/mol) 21.98
MDL nummer MFCD00008253
InChI nøgle DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
SMIL [Li]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyllithium
Farve Farveløs til gul
Navn note Lavklorid, 1,6 M opløsning i diethylether (+/- 5% w/v)
Lineær formel CH3Li
Fieser 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219
Tæthed 0.7000g/mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
IUPAC navn methyllithium
Formel vægt 21.96
Procent renhed 4,5 til 5,5 % (som MeLi)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.7
Mængde 800 mL
Flammepunkt −17 °C
Fysisk form Løsning