Få mere at vide
Methyllithium, 1,6 M i diethylether, pakket under nitrogen i genforseglbare AcroSeal™ flasker
Artikelnummer. 16615895
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16615895 100 mL
16605895 800 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 16615895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36516.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 917-54-4 | CH3Li | 21,98 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-54-4
Molekylær formel CH3Li
Molekylvægt (g/mol) 21.98
MDL nummer MFCD00008253
InChI nøgle DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyllithium
SMIL [Li]C
Tekniske data
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske