Få mere at vide
Methylisopseudoionone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylisopseudoionone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(5)15/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+ |
| Formel vægt | 206.1671 |