Få mere at vide
Methylisopelletierine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylisopelletierine |
| CAS | 18747-42-7 |
| Molekylær formel | C9H17NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)propan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)2/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1CCCCC1CC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(1-methylpiperidin-2-yl)propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.24 |
| Formel vægt | 155.131 |