Få mere at vide
Methyliminodiacetic-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4) |
| CAS | 1219803-27-6 |
| Molekylær formel | C5 D4 H5 N O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Methyliminodiacetic-d4 Acid, Methyliminodiacetic Acid-D4 (diacetic-D4), N-(Carboxymethyl-d2)-N-methylglycine-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N(C)C([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[carboxy(dideuterio)methyl]-methylamino]-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.1539 |
| Formel vægt | 151.0783 g/mol |
| Vis mere |