Få mere at vide
Methyliminodiacetic Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441116 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11441116 10 g
1 options
Artikelnummer. 11441116 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520248205
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyliminodiacetic Acid
CAS 4408-64-4
Molekylær formel C5H9NO4
Mængde 10 g
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
InChI nøgle XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[carboxymethyl(methyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 147.13
PubChem CID 20441
Formel vægt 147.13