Få mere at vide
Methylhydrochinon, TRC
Artikelnummer. 30480376
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30480376 50 g
1 options
Artikelnummer. 30480376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31253550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylhydroquinone
CAS 95-71-6
Molekylær formel C7H8O2
Mængde 50 g
Synonym 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMIL Cc1cc(O)ccc1O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0524