Få mere at vide
Methylhydrochinon, TRC
Artikelnummer. 30477872
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477872 10 g
1 options
Artikelnummer. 30477872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31253510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylhydroquinone
CAS 95-71-6
Molekylær formel C7H8O2
Mængde 10 g
Synonym 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMIL Cc1cc(O)ccc1O
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0524