Få mere at vide
Methylhydrazinsulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378235 5 g 5g
11388235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10122.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 302-15-8 | CH8N2O4S | 144.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 302-15-8
Molekylær formel CH8N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 144.15
MDL nummer MFCD00035423
InChI nøgle KJDJPXUIZYHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylhydrazine sulfate, methylhydrazine; sulfuric acid, methyl hydrazine sulfate, methyl hydrazine sulphate, hydrazine, methyl-, sulfate, methyl hydrazine; sulfuric acid, ch6n2.h2o4s, methylhydrazine sulphate, dsstox_cid_875, n-methyl hydrazine sulfate
PubChem CID 165286
IUPAC navn methylhydrazin; svovlsyre
SMIL CN[NH3+].OS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylhydrazine sulfate
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3693575
Merck Index 14,6086
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylhydrazine sulphate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylhydrazine sulphate