Få mere at vide
Methylhexanamine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Artikelnummer. 30460607
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460607 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460607 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMHA1550HC1LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Methylhexanamine.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylhexanamine hydrochloride
CAS 13803-74-2
Analyt- eller komponentnavne Methylhexanamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H17 N . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CCC(C)CC(C)N
IUPAC navn 4-methylhexan-2-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 151.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 151.1128 g/mol