Få mere at vide
Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-Dione, TRC
Artikelnummer. 30479976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30479976 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30479976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220288100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-Dione
CAS 25550-51-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9H12O3
Mængde 100 mg
Synonym Methylcyclohexanedicarboxylic Acid Anhydride, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, methyl- (7CI, 8CI), Hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione (ACI), Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Methylhexahydrophthalic acid anhydride, Methylhexahydrophthalic anhydride
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3
SMIL CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O.CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O
Molekylvægt (g/mol) 168.18
Procent renhed >95