Få mere at vide
Methylguanidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376244 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10376244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylguanidine hydrochloride
CAS 22661-87-6
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H7N3·HCl
Lineær formel CH3NHC(=NH)NH2·HCl
MDL nummer MFCD00012576
Mængde 5 g
Beilstein 04, II, 571
Merck Index 10, 5953
Synonym 1-methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hcl, n-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hcl, guanidine, methyl-, hydrochloride, 2-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hydrochloride 1:x, guanidine, methyl-, monohydrochloride, methyl guanidine hcl
InChI nøgle VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN=C(N)N.Cl
IUPAC navn 2-methylguanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 109.56
PubChem CID 146724
Formel vægt 109.56
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylguanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.