Få mere at vide
Methylguanidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15462879
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462879 25 g 25g
15452879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60033.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 22661-87-6 | C2H8ClN3 | 109,557 g/mol
Methylguanidinhydrochlorid kan anvendes til syntese af biarylderivater, der blev vurderet som BACE1-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylguanidinhydrochlorid kan anvendes til syntese af biarylderivater, som blev vurderet som BACE1-hæmmere.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg/ml - klar
, farveløs til lysegul opløsning).
Bemærkninger
Hygroskopisk, gem væk fra vand/fugtighed. Opbevares i fryseren -20 °C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og reduktionsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22661-87-6
Molekylær formel C2H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 109.557
MDL nummer MFCD00012576
InChI nøgle VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hcl, n-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hcl, guanidine, methyl-, hydrochloride, 2-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hydrochloride 1:x, guanidine, methyl-, monohydrochloride, methyl guanidine hcl
PubChem CID 146724
IUPAC navn 2-methylguanidin;hydrochlorid
SMIL CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylguanidine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml- clear,colorless to light yellow solution).
Formel vægt 109.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver