Få mere at vide
Methylgermanium trichloride, 97%
Artikelnummer. 11394168
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394168 0.5 g 0.5g
11384168 2 g 2g
11304178 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041449.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 993-10-2 | CH9Cl3Ge | 200.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylgermaniumtrichlorid bruges som en forløber til syntesen af fem-koordinerede spirocykliske anioniske methylgermanater ved at reagere med catechol. Det er også involveret i den fotokemiske adsorption af organo-germanium på en hydrogentermineret atomisk flad siliciumoverflade ved hjælp af xenon-excimerlys.
Opløselighed
Blandbar med ether.
Noter Følsom
over for fugt og reagerer voldsomt med vand. Også hydrolyse finder sted ved kontakt med vand. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 993-10-2
Molekylær formel CH9Cl3Ge
Molekylvægt (g/mol) 200.06
MDL nummer MFCD00013585
InChI nøgle NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
IUPAC navn trichlor(methyl)german
SMIL Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylgermanium trichloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.706 g/mL
Kogepunkt 111°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Chlorine-like
Lineær formel CH3GeCl3
Brydningsindeks 1.4685
Mængde 0.5 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 193.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske