Få mere at vide
Methylgermanium trichloride, 97%
Artikelnummer. 11384168
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Artikelnummer. 11384168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041449.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 993-10-2 | CH9Cl3Ge | 200.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylgermaniumtrichlorid bruges som en forløber til syntesen af fem-koordinerede spirocykliske anioniske methylgermanater ved at reagere med catechol. Det er også involveret i den fotokemiske adsorption af organo-germanium på en hydrogentermineret atomisk flad siliciumoverflade ved hjælp af xenon-excimerlys.
Opløselighed
Blandbar med ether.
Noter Følsom
over for fugt og reagerer voldsomt med vand. Også hydrolyse finder sted ved kontakt med vand. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 993-10-2
Molekylær formel CH9Cl3Ge
Molekylvægt (g/mol) 200.06
MDL nummer MFCD00013585
InChI nøgle NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
IUPAC navn trichlor(methyl)german
SMIL Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylgermanium trichloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.706 g/mL
Kogepunkt 111°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Lugt Chlorine-like
Lineær formel CH3GeCl3
Brydningsindeks 1.4685
Mængde 2 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 193.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske