Få mere at vide
Methylformiat, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389327 Shop All SPEX Certiprep Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1ml
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
16389327 1 mL 1ml
1 missing translation for 'options'
Product Code. 16389327 missing translation for 'mfr' SPEX Certiprep missing translation for 'supplierNo' S2495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Methylformiat107-31-31000 μg/ml
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylformate
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 107-31-3, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00003291
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC=O
IUPAC navn methylformiat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 7865
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:77699
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylformate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug