Få mere at vide
Methylfelbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylfelbamate |
| CAS | 22131-25-5 |
| Molekylær formel | C12H16N2O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-phenyl-1,3-propanediol Dicarbamate, 2-methyl-2-phenyltrimethylene Ester Carbamic Acid, Felbamate Methyl impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-12(7-17-10(13)15,8-18-11(14)16)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,15)(H2,14,16) |
| SMIL | O=C(OCC(C=1C=CC=CC1)(C)COC(=O)N)N |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-phenylpropane-1,3-diyl dicarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vægt | 252.11 |