Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Methylergometrine maleate
Beskrivelse
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylergometrine maleate |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 455.51 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.511 |