Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Methylergometrine maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001099
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001099 250 mg
18772664 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001099 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0549/250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064)
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57432-61-8
Molekylær formel C24H29N3O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylergometrine maleate
Mængde 250 mg
Formel vægt 455.51
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 455.511