Få mere at vide
Methylequinoxalin-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632833
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632833 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10121172 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00059EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23088-23-5
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD00102618
InChI nøgle VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
IUPAC navn methylquinoxalin-6-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl quinoxaline-6-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%