Få mere at vide
Methylenesuccinic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879180
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879180 100 g
15816390 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879180 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8048120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-65-4
Tekniske data
Smeltepunkt 163°C to 168.4°C
Tæthed 0.949 g/cm3 at 25°C
Molekylær formel HOOCCH2C(=CH2)COOH
MDL nummer MFCD00004260
Mængde 100 g
Synonym Methylenesuccinic acid, Itaconic acid, Methylenesuccinic acid
Molekylvægt (g/mol) 130.1